Documenti fondamentali
D8911
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose
Sinonimo/i:
D-Mannose diacetonide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.28
Beilstein:
84382
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Punto di fusione
125-126 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
Applicazioni
Chiral intermediate in the synthesis of glycosidase inhibitors.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fleet, G.W.J., et al.
Tetrahedron Letters, 44, 2649-2649 (1988)