Merck
D8886
Anti-Dehydroepiandrosterone (DHEA) antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
storage temp.
2-8°C
Immunogen
DHEA-15α-CH2-CO-BSA.
Biochem/physiol Actions
Dehydroepiandrosterone is a sulfated neurosteroid, abundantly present in the brain. It is a strong allosteric modulator of GABAA receptors and has antiseizure and anesthetic properties.
Preparation Note
Reconstitute with 11 ml 0.1 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.1 M gelatin and 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)