Merck
D8754
N,S-Di(DNP)-L-cysteine
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
N,S-Di(2,4-dinitrophenyl)-L-cysteine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11N5O10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(CSc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)Nc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)