Documenti fondamentali
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H72O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
620.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥98% (GC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3