Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N2O6S · C12H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.74
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.CN(C)c3cccc4c(cccc34)S(=O)(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?