Merck
D8275
Dicyandiamide
Sinonimo/i:
Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2C(=NH)NHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.08
EC Number:
207-312-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605637
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mp
208-211 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)