D8065
Dephostatin
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1,4-Dihydroxy-N-methyl-N-nitrosoaniline, 2-(Methylnitrosoamino)-1,4-benzenediol, 2-(N-methyl-N-nitroso)hydroquinone
About This Item
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: insoluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(N=O)c1cc(O)ccc1O
Informazioni sul gene
human ... PTPRCAP(5790)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3