Vai a
D7909
Dicyclomine hydrochloride
≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 42.30
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H35NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-671-1
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
CHF 42.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
InChI key
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O2881D75711191000
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (NMR)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
solubility
-
color
off-white
color
white
color
white to off-white
color
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclomine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)