D7690
Monoclonal Anti-DNA Ligase I antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~125 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
direct ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using HeLa or DiFi cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIG1(3978)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.