Documenti fondamentali
D7505
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridyl
99% (GC)
Sinonimo/i:
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Beilstein:
113089
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99% (GC)
P. ebollizione
273 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Metalloprotease inhibitor, high-affinity chelator of iron; may inhibit Fe2+ containing enzymes at 10−8 M.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
267.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
131 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christopher L Nobles et al.
Journal of microbiological methods, 118, 7-17 (2015-08-09)
Bacterial pathogens acquire host iron to power cellular processes and replication. Heme, an iron-containing cofactor bound to hemoglobin, is scavenged by bacterial proteins to attain iron. Methods to measure intracellular heme are laborious, involve complex chemistry, or require radioactivity. Such