D7446
Phenoxodiol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, Dehydroequol, Haginin E, Idronoxil, NV 06
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=Cc3ccc(O)cc3OC2
InChI
1S/C15H12O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-8,16-17H,9H2
ZZUBHVMHNVYXRR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)