Merck
D7257
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine riboside
Sinonimo/i:
2iP Riboside, 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine riboside, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)adenosine, N6-(2-Isopentenyl)adenosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.36
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-771-3
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)