Documenti fondamentali
D7129
Sigma-Aldrich
DNP-β-alanine
Sinonimo/i:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-β-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)