Merck
D6908
DL-erythro-Dihydrosphingosine
≥99%, synthetic
Sinonimo/i:
DL-erythro-1,3-Dihydroxy-2-aminooctadecane, DL-erythro-2-Amino-1,3-octadecanediol, DL-Sphinganine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H39NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1724234
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
assay
≥99%
form
powder
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-MSOLQXFVSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Isomer is the biosynthetic precursor of sphingosine; inhibits protein kinase C, phospholipase A2, and phospholipase D.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)