D6569
Anti-DBP5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DDX19B, Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypeptide 19B, Anti-DEAD box RNA helicase, Anti-DEAD box protein 19B, Anti-DEAD5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~53 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysate
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human DBP5
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX19B(11269)
mouse ... Ddx19b(234733)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol