Vai a
D6382
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2NCH2COOH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.58
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
219-648-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3910578
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N,N-Dimethylglycine hydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
189-194 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CN(C)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChI key
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N,N-Dimethylglycine (DMG) is a natural N-methylated glycine that is used in comparative analysis with other N-methylated glycines such as sarcosine and βine. N,N-Dimethylglycine is used in the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers. N,N-Dimethylglycine is potentially useful as a biomarker of protein degradation in COPD patients. DMG is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase(s).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1156261483L091000
description
-
description
≥99%
description
90%
description
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
90%
assay
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
189-194 °C (lit.)
mp
178-182 °C (lit.)
mp
-
mp
−61 °C (lit.)
color
white
color
white to off-white
color
-
color
clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylglycine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)