Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20N4O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: ~2.4 mg/mL (with warming up to 60°C for 1 minute)
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc2ncnc(Nc3ccc(NC(=O)c4ccccc4)cc3)c2cc1OC
InChI
1S/C23H20N4O3.ClH/c1-29-20-12-18-19(13-21(20)30-2)24-14-25-22(18)26-16-8-10-17(11-9-16)27-23(28)15-6-4-3-5-7-15;/h3-14H,1-2H3,(H,27,28)(H,24,25,26);1H
InChI key
OQCLKJREASBKNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Aurora Kinase Inhibitor
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Nicola M Heron et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(5), 1320-1323 (2005-12-13)
A novel series of 5-aminopyrimidinyl quinazolines has been developed from anilino-quinazoline 1, which was identified in a high throughput screen for Aurora A. Introduction of the pyrimidine ring and optimisation of the substituents both on this ring and at the
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D6068-25MG | 04061832270340 |
| D6068-5MG | 04061832445373 |
Contatta l'Assistenza Tecnica