D5816
(−)-Depudecin
>95% (HPLC), from microbial
Sinonimo/i:
4,5:8,9-Dianhydro-1,2,6,7,11-pentadeoxy-D-threo-D-ido-undeca-1,6-dienitol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]1\C=C\[C@@H]2O[C@H]2[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-3-7(13)11-9(15-11)5-4-8-10(14-8)6(2)12/h3-13H,1H2,2H3/b5-4+/t6-,7-,8+,9+,10+,11+/m1/s1
DLVJMFOLJOOWFS-INMLLLKOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3