Documenti fondamentali
D5689
Sigma-Aldrich
DM 235
solid
Sinonimo/i:
1-Benzoyl-4-propanoylpiperazine, Sunifiram
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 24 mg/mL
Stringa SMILE
CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
DGOWDUFJCINDGI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
DM 235 (Sunifiram) is a potent nootropic agent.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D Manetti et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(23), 4499-4507 (2000-11-23)
Several 4-substituted 1-acylpiperazines, obtained by molecular simplification of 4-substituted 1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonan-9-ones, have been synthesized and tested in vivo on the mouse passive avoidance test, to evaluate their nootropic activity. The results show that, apparently, an N-acylpiperazine group can mimic the 2-pyrrolidinone