Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 17 kDa
species reactivity
Drosophila, bovine, chicken, Arabidopsis thaliana, Caenorhabditis elegans, human, mouse, frog, rat
technique(s)
ChIP: suitable, microarray: suitable, western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290)
mouse ... H3c10(319152), H3c11(319153), H3f3a(15078), H3f3b(15081), Hist1h3a(360198), Hist1h3b(319150), Hist1h3c(319148), Hist1h3d(319149), Hist1h3e(319151), Hist1h3f(260423), Hist1h3g(97908), Hist2h3b(319154), Hist2h3c1(15077), Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?