Merck
D5500
1-Dehydrotestosterone acetate
Sinonimo/i:
1,4-Androstadien-17β-ol-3-one 17-acetate, 17β-Hydroxy-1,4-androstadien-3-one 17-acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
EC Number:
219-112-8
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)