Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1000 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 556.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
CHF 556.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiOther Notes
amplification grade** unlisted item
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?