Merck
D4770
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate trilithium salt
≥85% (HPLC)
Sinonimo/i:
ddCTP-Li3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H16N3O12P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.96
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
300-366-4
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.3Li/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;;;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);;;/q;3*+1/p-3/t6-,8+;;;/m0.../s1
InChI key
RJTMIBUIHJOWRZ-WQPQHRBMSA-K
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of DNA polymerase I-catalyzed chain elongation.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)