Documenti fondamentali
D4147
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine 3′-monophosphate ammonium salt
≥90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5O7P · xNH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.22 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
≥90%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3)c2N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.H3N/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(5(2-16)21-6)22-23(18,19)20;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);1H3
UCABMSWTDGJNIQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)