Key Documents
D3909
Sigma-Aldrich
cis-13,16,19-Docosatrienoic acid methyl ester
≥97.0% (capillary GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H40O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (capillary GC)
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
RXNIYBHTXVTSAK-YSTUJMKBSA-N
Confezionamento
Sealed ampule
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves