D3875
Sodium dehydrocholate
~95%
Sinonimo/i:
3,7,12-Trioxo-5β-cholanic acid sodium salt, Dehydrocholic acid sodium salt
About This Item
Descrizione
anionic
Saggio
~95%
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2