Merck
D3553
Di(benzotriazol-1-yl) carbonate
≥98%
Sinonimo/i:
1,1′-Carbonyl-bis(benzotriazole)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
impurities
~30% 1,1,2-trichloroethane
storage temp.
2-8°C
Application
Reactive condensing reagent for synthesis of peptides without racemization.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)