Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.47
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98%
form
liquid
concentration
~100 μg/mL in ethanol
functional group
carboxylic acid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\CC(O)\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
InChI key
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
14 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?