Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.32
EC Number:
204-884-0
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1841887
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
~99% (GC)
bp
253 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChI key
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
227.3 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
108.5 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?