Merck
D3282
1,2-Dimyristoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
~99%
Sinonimo/i:
1,2-Ditetradecanoyl-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dimyristate 3-palmitate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H90O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
751.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1811058
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~99%
form
solid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-26-28-31-34-37-40-46(49)52-43-44(53-47(50)41-38-35-32-29-25-21-18-15-12-9-6-3)42-51-45(48)39-36-33-30-27-24-20-17-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3
InChI key
AMXRERGJDVUTMF-UHFFFAOYSA-N
functional group
ester, ketone
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica