Documenti fondamentali
D3161
Sigma-Aldrich
1-Decene
~96% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.27
Beilstein:
1737236
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Densità del vapore
4.84 (vs air)
Tensione di vapore
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Saggio
~96% (GC)
Temp. autoaccensione
455 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
166.5-173.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−66.3-−66 °C (lit.)
Densità
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44.0 °C - closed cup