Merck
D3032
1,2-Dimyristoyl-3-lauroyl-rac-glycerol
~99%
Sinonimo/i:
1,2-Ditetradecanoyl-3-dodecanoyl-rac-glycerol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H82O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
695.11
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)