D3022
Diisopropylamine
≥99%
Sinonimo/i:
DIPA
About This Item
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
50 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
599 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. eboll.
84 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
7.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13.45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter