Documenti fondamentali
D3021
SAFC
2,3-Dihydroxyquinoxaline
Sinonimo/i:
2,3(1H,4H)-Quinoxalinedione
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
2-8°C
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3