Merck
D2880
3,6-Dinitrophthalic acid pyridinium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4N2O8 · C5H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
Application
A reagent for the micro determination of reducing sugars.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)