Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N6O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.28
MDL number:
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-808-0
NACRES:
NA.85
form
powder
Quality Segment
solubility
DMSO: 1 mg/mL
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NNC1=NNC(=N/N)\c2ccccc12
InChI
1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
InChI key
BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?