Vai a
D2396
Dimenhydrinate
Sinonimo/i:
N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlorotheophyllinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21NO · C7H7ClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
469.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-350-8
MDL number:
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Dimenhydrinate is a salt of antihistamine drugs, such as diphenhydramine and 8-chlorotheophylline. It has antiemetic properties. Dimenhydrinate is used to treat nausea and vomiting during pregnancy.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR16581206006D2000000
Dimenhydrinate
Sigma-Aldrich
D2396
Dimenhydrinate
Dimenhydrinate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1658
Dimenhydrinate
Dimenhydrinate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1206006
Dimenhydrinate
Dimenhydrinate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2000000
Dimenhydrinate
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimenhydrinate
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)