Documenti fondamentali
D2380
Sigma-Aldrich
DNP-L-valine
Sinonimo/i:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)