D2293
N-(2,4-Dinitrophenyl)-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg amide
About This Item
Solubilità
H2O: 2 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3