Key Documents
D2281
Sigma-Aldrich
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein Hydrochloride–Celite®
suitable for protein labeling
Sinonimo/i:
DTAF
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Grado di funzionalizzazione
~10% DTAF
Compatibilità
suitable for protein labeling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OC(=O)c1cc(Nc2nc(Cl)nc(Cl)n2)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
Note legali
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.