Vai a
D2131
Dextrin from corn
Type II, powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-675-4
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
corn
Quality Segment
type
Type II
form
powder
color
white
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D2006D9559419672
D--(+)-Glucosio 97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9559
D--(+)-Glucosio
Maltodextrin
Sigma-Aldrich
419672
Maltodextrin
description
Type II, powder
description
Type I, powder
description
97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
description
-
biological source
corn
biological source
corn
biological source
corn
biological source
corn
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
light yellow
color
white
color
-
type
Type II
type
Type I
type
-
type
-
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrin from corn
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)