D2000
N-Dansyl-L-serine cyclohexylammonium salt
About This Item
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.CN(C)c2cccc3c(cccc23)S(=O)(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O5S.C6H13N/c1-17(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)23(21,22)16-12(9-18)15(19)20;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8,12,16,18H,9H2,1-2H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2/t12-;/m0./s1
NEVMXASXEDTEQO-YDALLXLXSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)