D199
Dimethcathinone hydrochloride
Sinonimo/i:
(±)-2-Dimethylamino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride
About This Item
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilità
H2O: soluble
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9H,1-3H3;1H
APOWZIQNQJSLKG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3