Vai a
D1881
Dexamethasone 21-acetate
≥99%, dexamethasone derivative , powder
Sinonimo/i:
9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.70
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 174.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 306.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H31FO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51422333
EC Number:
214-646-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2342608
Assay:
≥99%
Form:
powder
CHF 56.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dexamethasone 21-acetate, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Dexamethasone 21-acetate has been used:
  • as a component of the induction medium for the treatment of mice preadipocytes (5A) cells
  • as a synthetic glucocorticoid to study its effects on the expression of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and peroxiredoxin 6 (Prdx6) proteins in placentas of human and mice
  • as a component of the complete medium for the culturing of porcine hepatocytes
Biochem/physiol Actions
Dexamethasone 21-acetate or dexamethasone acetate is a derivative of dexamethasone. It is a hydrophobic drug. Dexamethasone is a glucocorticoid possessing anti-inflammatory activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1527D07100001176506
Dexamethasone acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D0710000
Dexamethasone acetate
Dexamethasone acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1176506
Dexamethasone acetate
description
≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexamethasone 21-acetate
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)