Documenti
D1791
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrophenyl 2-fluoro-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13FN2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1OC(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(F)C(O)C1O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Withers, S.G., et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7530-7530 (1987)