Vai a
D1657
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol
≥99%
Sinonimo/i:
1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)-2-hexadecanoylglycerol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 193.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H102O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
859.39
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 193.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50-52(61-55(58)49-46-43-40-37-34-29-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25+,28-26+
InChI key
PPTGNVIVNZLPPS-NBHCHVEOSA-N
General description
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol (OPO) is a structured triglyceride in infant formula. Its structure is like human milk fat (HMF).
Application
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol (OPO) has been used:
  • as a synthetic triacylglycerol (TAG) standard to investigate the fragmentation patterns of TAGs in milk fat by the multi-dimension mass spectrometry (MDMS) method
  • as a lipid standard to analyze OPO content/TAG compositions in the acidolysis products by high-performance liquid chromatography-evaporative light scattering detector (HPLC-ELSD)
  • as a standard in silver-ion HPLC separation of OPO-rich human milk fat substitute (HMFS)
Biochem/physiol Actions
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol (OPO) exerts several beneficial effects on infants, including remitting constipation, improved calcium and fatty acid absorption, and improved bone development.
Packaging
Sealed ampule
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D2157D1782D3627
1,3-Diolein ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
D3627
1,3-Diolein
description
≥99%
description
≥99%
description
≥99% (TLC)
description
≥99% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ketone
functional group
oleic acid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)