D1505
DNP-L-proline
Sinonimo/i:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)