D142
4-Diphenylacetoxy-N-(2-chloroethyl)piperidine hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
4-DAMP mustard hydrochloride
About This Item
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble (Solutions must be freshly prepared.)
aqueous base: unstable
Stringa SMILE
Cl[H].ClCCN1CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)