Vai a
D134
3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-1-(2-propynyl)xanthine, DMPX
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 250.00
CHF 212.50
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 476.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 212.50
Prezzo di listinoCHF 250.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
SMILES string
CN1C(=O)N(CC#C)C(=O)c2c1ncn2C
InChI
1S/C10H10N4O2/c1-4-5-14-9(15)7-8(11-6-12(7)2)13(3)10(14)16/h1,6H,5H2,2-3H3
InChI key
IORPOFJLSIHJOG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine (DMPX) has been used as an A2 -adenosine receptor (AR) antagonist:
  • to study its effects on potential modulation of motor output elicited by epidural spinal stimulation (ESS)[1]
  • to study the role of A2a receptor in elevating cyclic adenosine monophosphate (cAMP) levels[2]
  • to study its effects on the cell viability of human gastric cancer cell line[3]
Biochem/physiol Actions
3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine (DMPX) is a caffeine analog and A2-selective adenosine receptor (AR) antagonist.[4][5]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0932SML1147SML0789
Psoralidin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0932
Psoralidin
IQ-1 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1147
IQ-1
GI254023X ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0789
GI254023X
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)