Vai a
D1064
Dihydrokainic acid
≥98% (HPLC), GLT-1 glutamate transporter inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-Carboxy-4-isopropyl-3-pyrrolidineacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 245.00
CHF 208.25
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 868.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 208.25
Prezzo di listinoCHF 245.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dihydrokainic acid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h5-7,9,11H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
InChI key
JQPDCKOQOOQUSC-OOZYFLPDSA-N
Gene Information
Application
Dihydrokainic acid has been used as a glutamate transporter (GLT-1) inhibitor in the glutamate uptake assay of astrocytes[1] and glial cells.[2] It may be used as a GLT-1 inhibitor in Lateral habenula (LHb).
Biochem/physiol Actions
Dihydrokainic acid is a selective GLT-1 glutamate transporter inhibitor; weak inhibitor of AMPA/kainate glutamic acid receptors at high concentrations.
Dihydrokainic acid is a selective inhibitor of the GLT-1 glutamate transporter. At higher concentrations, dihydrokainate is a weak inhibitor of AMPA/kainate glutamic acid receptors.
Dihydrokainic favors neuronal cell death.[3] It modulates anxiety and depression behaviors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Excitatory Amino Acid Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
K2389SML0075K0250
OBAA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0075
OBAA
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
H2O: soluble
Gene Information
human ... SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
rat ... Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901), SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik4(24406), Grin2a(24409)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)